GDC0994
Lieferant: Apollo Scientific
BISN0188-5MG
APOSBISN0188-5MGEA 66.7 EUR
APOSBISN0188-5MG
GDC0994
GDC0994
MAPK/ERK Signalling Pathway
Formel: C₂₁H₁₈ClFN₆O₂
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD28143918
CAS-Nummer: 1453848-26-4