Tyrphostin AG-126
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
2-[(3-Hydroxy-4-nitrophenyl)methylidene]propanedinitrile, Tyrphostin AG 126, 2-(3-Hydroxy-4-nitrobenzylidene)malononitrile, AG-126, (3-Hydroxy-4-nitrobenzylidene)malononitrile
BISN0202-5MG
APOSBISN0202-5MGEA
58
EUR
APOSBISN0202-5MG
Tyrphostin AG-126
Tyrphostin AG-126
MAPK/ERK Signalling Pathway
Formel:
C₁₀H₅N₃O₃ Molecular Weight: 215.168 g/mol Lagertemperatur: Gefrierschrank |
MDL:
MFCD00236448 CAS-Nummer: 118409-62-4 UN: 2811 ADR: 6.1 III |