AZ-304
Lieferant: Apollo Scientific
BISN0220-50MG
APOSBISN0220-50MGEA
132
EUR
APOSBISN0220-50MG
AZ-304
AZ-304
MAPK/ERK Signalling Pathway
Formel:
C₂₇H₂₅N₅O₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD31812677 CAS-Nummer: 942507-42-8 |