GDC0879
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
2-[4-[(1E)-1-hydroxyimino-2,3-dihydroinden-5-yl]-3-pyridin-4-ylpyrazol-1-yl]ethanol, GDC-0879, 5-(1-(2-Hydroxyethyl)-3-(pyridin-4-yl)-1H-pyrazol-4-yl)-2,3-dihydro-1H-inden-1-one oxime
BISN0238-10MG
APOSBISN0238-10MGEA
426
EUR
APOSBISN0238-10MG
GDC0879
GDC0879
MAPK/ERK Signalling Pathway
Formel:
C₁₉H₁₈N₄O₂ Molecular Weight: 334.37 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD16875916 CAS-Nummer: 905281-76-7 |