SB242235
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
4-(4-(4-Fluorophenyl)-1-(piperidin-4-yl)-1H-imidazol-5-yl)-2-methoxypyrimidine, SB 242235, 4-[5-(4-fluorophenyl)-3-piperidin-4-ylimidazol-4-yl]-2-methoxypyrimidine
BISN0286-1MG
BISN0286-5MG
BISN0286-25MG
APOSBISN0286-1MGEA
87
EUR
APOSBISN0286-1MG
APOSBISN0286-5MG
APOSBISN0286-25MG
SB242235
SB242235
MAPK/ERK Signalling Pathway
Formel:
C₁₉H₂₀FN₅O Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08690575 CAS-Nummer: 193746-75-7 |