Kämpferol
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 3,5,7-Trihydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-4H-chromen-4-one
BISN0318-100MG BISN0318-250MG
APOSBISN0318-100MGEA 109 EUR
APOSBISN0318-100MG APOSBISN0318-250MG
Kämpferol
Kämpferol
Formel: C₁₅H₁₀O₆
Molecular Weight: 286.24 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00016938
CAS-Nummer: 520-18-3
UN: 2811
ADR: 6.1 III