Boceprevir
Lieferant: Apollo Scientific
BISN0326-5MG BISN0326-50MG BISN0326-100MG
APOSBISN0326-5MGEA 92.8 EUR
APOSBISN0326-5MG APOSBISN0326-50MG APOSBISN0326-100MG
Boceprevir
Boceprevir
Formel: C₂₇H₄₅N₅O₅
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD22208555
CAS-Nummer: 394730-60-0