Tween® 80 (Polysorbat)

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

BIT0501-1L
APOSBIT0501-1LEA 55.1 EUR
APOSBIT0501-1L
Tween® 80 (Polysorbat)
Tween® 80 (Polysorbat)

Non ionic detergent used for cell lysis, nuclei isolationand cell fractionationBulk pricing available

Siedepunkt: 100 °C
Schmelzpunkt: –25 °C
Dichte: 1.064 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: >113 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00082107
CAS-Nummer: 9005-65-6
EINECS: 500-019-9
Merck Index: 13,07664

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR