L(-)-Tryptophan ≥99,5%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
BIT0720-100G
BIT0720-1KG
BIT0720-500G
APOSBIT0720-100GEA
0
EUR
APOSBIT0720-100G
APOSBIT0720-1KG
APOSBIT0720-500G
L(-)-Tryptophan ≥99,5%
L(-)-Tryptophan
USP, pyrogen free
Formel:
C₁₁H₁₂N₂O₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00064340 CAS-Nummer: 73-22-3 EINECS: 200-795-6 |