Tween® 20 (Polysorbat)
Lieferant: Apollo Scientific
BIT0803-1L
APOSBIT0803-1LEA 50.9 EUR
APOSBIT0803-1L
Tween® 20 (Polysorbat)
Tween® 20 (Polysorbat)
Non ionic detergent used for cell lysis, nuclei isolationand cell fractionation.
Formel: C₅₈H₁₁₄O₂₆
Siedepunkt: >100 °C
Schmelzpunkt: –14 °C
Dichte: 1,095 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: >100 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00165986
CAS-Nummer: 9005-64-5
EINECS: 500-018-3