TAPS-Natriumsalz (3-(Tris(hydroxymethyl)methylamino)propansulfonsäure Natriumsalz) ≥98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: TAPS sodium salt, Sodium 3-((1,3-dihydroxy-2-(hydroxymethyl)propan-2-yl)amino)propane-1-sulphonate
BIT3002-100G
APOSBIT3002-100GEA 104 EUR
APOSBIT3002-100G
TAPS-Natriumsalz (3-(Tris(hydroxymethyl)methylamino)propansulfonsäure Natriumsalz) ≥98%
TAPS-Natriumsalz (3-(Tris(hydroxymethyl)methylamino)propansulfonsäure Natriumsalz)
  • Buffer
Formel: C₇H₁₆NNaO₆S
Molecular Weight: 265.26 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00069903
CAS-Nummer: 91000-53-2