1,3,5-Triphenylformazan
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1,3,5-Triphenyl tetrazolium formazan
BIT3087-1G
APOSBIT3087-1GEA
49.3
EUR
APOSBIT3087-1G
1,3,5-Triphenylformazan
1,3,5-Triphenylformazan
Formel:
C₁₉H₁₆N₄ Molecular Weight: 300,37 g/mol Schmelzpunkt: 163…166 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00020647 CAS-Nummer: 531-52-2 UN: 3077 ADR: 9+EHS,III |