Thioharnstoff

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

Synonyme: Aminomercaptoameisensäureamid, Thiocarbamid

BIT4110-1KG BIT4110-100G BIT4110-500G BIT4110-5KG BIT4110-10KG
APOSBIT4110-1KGEA 43.5 EUR
APOSBIT4110-1KG APOSBIT4110-100G APOSBIT4110-500G APOSBIT4110-5KG APOSBIT4110-10KG
Thioharnstoff
Thioharnstoff
Formel: NH₂CSNH₂
Molecular Weight: 76.12 g/mol
Schmelzpunkt: 170…176 °C
Dichte: 1.405 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008067
CAS-Nummer: 62-56-6
EINECS: 200-543-5
UN: 3077
ADR: 9+EHS III
Merck Index: 13,09443

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR