Natriumethanolat 96%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Ethanol Natriumsalz, Natriumethylat, Natriumethoxid
IN1022-500G
APOSIN1022-500GEA
120
EUR
APOSIN1022-500G
Natriumethanolat 96%
Natriumethanolat
Formel:
C₂H₅NaO Molecular Weight: 68,05 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00012417 CAS-Nummer: 141-52-6 UN: 3206 ADR: 4.2+8,II |