Aluminiumnitrat Hydrat 99.999%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
IN1027-100G IN1027-500G
APOSIN1027-100GEA 0 EUR
APOSIN1027-100G APOSIN1027-500G
Aluminiumnitrat Hydrat 99.999%
Aluminiumnitrat Hydrat
Formel: AlN₃O₉·H₂O
Siedepunkt: 130 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003419
CAS-Nummer: 25838-59-9
UN: 1438
ADR: 5.1,III