Aluminiumkaliumsulfat Dodecahydrat ACS
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Alumen, Kalialaun, Aluminiumkaliumbis(sulfat) Dodecahydrat
IN1042-2.5KG
IN1042-500G
APOSIN1042-2.5KGEA
232
EUR
APOSIN1042-2.5KG
APOSIN1042-500G
Aluminiumkaliumsulfat Dodecahydrat ACS
Aluminiumkaliumsulfat Dodecahydrat
Formel:
AlK(SO₄)₂·12H₂O Schmelzpunkt: 92 °C Dichte: 1,757 g/cm³ (25 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00149143 CAS-Nummer: 7784-24-9 EINECS: 233-141-3 |