Ammoniumcarbonat 99.99%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: Ammoniumcarbonat, Hirschhornsalz

IN1051-250G
APOSIN1051-250GEA 609 EUR
APOSIN1051-250G
Ammoniumcarbonat 99.99%
Ammoniumcarbonat (enthält Ammoniumcarbamat)
Formel: (NH₄)₂CO₃
Molecular Weight: 96.09 g/mol
Schmelzpunkt: 58 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00010890
CAS-Nummer: 506-87-6
Merck Index: 13,00508

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR