Ammoniumsulfat 99.999%
Lieferant: Apollo Scientific
IN1084-250G
APOSIN1084-250GEA 0 EUR
APOSIN1084-250G
Ammoniumsulfat 99.999%
Ammoniumsulfat
Formel: (NH₄)₂SO₄
Dichte: 1,769 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003391
CAS-Nummer: 7783-20-2