Ammoniumthiocyanat 98+%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Ammoniumsulfocyanid, Ammoniumrhodanid
IN1093-1KG
APOSIN1093-1KGEA 0 EUR
APOSIN1093-1KG
Ammoniumthiocyanat 98+%
Ammoniumthiocyanat
Formel: NH₄SCN
Molecular Weight: 76,12 g/mol
Schmelzpunkt: 152…154 °C
Dichte: 1,3 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011428
CAS-Nummer: 1762-95-4
EINECS: 217-175-6