Antimon(III)bromid 98%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: Antimontribromid

IN1102-100G
APOSIN1102-100GEA 647 EUR
APOSIN1102-100G
Antimon(III)bromid 98%
Antimon(III)bromid
Formel: Br₃Sb
Molecular Weight: 361,47 g/mol
Siedepunkt: 280 °C
Schmelzpunkt: 96,6 °C
Dichte: 4,148 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00016317
CAS-Nummer: 7789-61-9
UN: 1549
ADR: 6.1,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR