Antimon(III)chlorid 99.99%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: Antimontrichlorid
IN1111-100G
APOSIN1111-100GEA 458 EUR
APOSIN1111-100G
Antimon(III)chlorid 99.99%
Antimon(III)chlorid
Formel: SbCl₃
Molecular Weight: 228,12 g/mol
Siedepunkt: 283 °C
Schmelzpunkt: 73,4 °C
Dichte: 3,14 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011212
CAS-Nummer: 10025-91-9