Antimon(V)chlorid 99.995%

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

IN1114-250G IN1114-50G
APOSIN1114-250GEA 0 EUR
APOSIN1114-250G APOSIN1114-50G
Antimon(V)chlorid 99.995%
Antimon(V)chlorid
Formel: Cl₅Sb
Siedepunkt: 79 °C/22mmHg
Dichte: 2,358 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011213
CAS-Nummer: 7647-18-9
EINECS: 231-601-8
UN: 1730
ADR: 8,II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR