Antimon(V)chlorid 99.995%

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

Synonyme: Antimonpentachlorid

IN1114-50G
APOSIN1114-50GEA 516 EUR
APOSIN1114-50G
Antimon(V)chlorid 99.995%
Antimon(V)chlorid
Formel: Cl₅Sb
Molecular Weight: 299,02 g/mol
Siedepunkt: 79 °C/22mmHg
Schmelzpunkt: 2,8 °C
Dichte: 2,358 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011213
CAS-Nummer: 7647-18-9
EINECS: 231-601-8
UN: 1730
ADR: 8,II

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR