Antimon(III)ethoxid 99.99+%

Lieferant: Apollo Scientific

IN1117-50G IN1117-10G
APOSIN1117-50GEA 915 EUR
APOSIN1117-50G APOSIN1117-10G
Antimon(III)ethoxid 99.99+%
Antimony (III) ethanolate
Formel: C₆H₁₅O₃Sb
Siedepunkt: 95 °C/11mmHg
Dichte: 1,524 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 60 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00015123
CAS-Nummer: 10433-06-4

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR