Bariumwolframat 99,9%
Lieferant: Apollo Scientific
IN1228-100G IN1228-50G
APOSIN1228-100GEA 493 EUR
APOSIN1228-100G APOSIN1228-50G
Bariumwolframat 99,9%
Bariumwolframat
Formel: BaO₄W
Dichte: 5,04 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 7787-42-0