Bismuttriacetat 99,8%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Bismut(III)acetat, Essigsäure Bismut(III)salz
IN1237-25G
APOSIN1237-25GEA 72.5 EUR
APOSIN1237-25G
Bismuttriacetat 99,8%
Bismuttriacetat
Formel: (H₃CCOO)₃Bi
Molecular Weight: 386.11 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00015629
CAS-Nummer: 22306-37-2
EINECS: 244-904-5