Bismut(III)carbonat basisch 99.99%

Lieferant: Apollo Scientific

Synonyme: Dibismutcarbonatdioxid, Bismutsubcarbonat, Bismutcarbonatoxid

IN1239-25G
APOSIN1239-25GEA 144 EUR
APOSIN1239-25G
Bismut(III)carbonat basisch 99.99%
Bismut(III)carbonat basisch
Formel: (BiO)₂CO₃
Molecular Weight: 509,97 g/mol
Dichte: 6,86 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00010877
CAS-Nummer: 5892-10-4
EINECS: 227-567-9

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR