Bismut(III)chlorid 99.999%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

IN1240-100G IN1240-25G IN1240-250G
APOSIN1240-100GEA 0 EUR
APOSIN1240-100G APOSIN1240-25G APOSIN1240-250G
Bismut(III)chlorid 99.999%
Bismut(III)chlorid
Formel: BiCl₃
Siedepunkt: 430 °C
Schmelzpunkt: 230…232 °C
Dichte: 4,75 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003461
CAS-Nummer: 7787-60-2
EINECS: 232-123-2

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR