Boron phosphate 99,9%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
IN1296-100G
APOSIN1296-100GEA
319
EUR
APOSIN1296-100G
Boron phosphate 99,9%
Boron phosphate
Formel:
BO₄P Molecular Weight: 105,78 g/mol Schmelzpunkt: >1400 °C Dichte: 2,81 g/cm³ (25 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011318 CAS-Nummer: 13308-51-5 |