Calciumcarbonat 99.999%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Marmor
IN1384-25G
APOSIN1384-25GEA 335 EUR
APOSIN1384-25G
Calciumcarbonat 99.999%
Calciumcarbonat
Formel: CaCO₃
Molecular Weight: 100,09 g/mol
Schmelzpunkt: 800 °C (Zers.)
Dichte: 2,93 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00010906
CAS-Nummer: 471-34-1
EINECS: 207-439-9