Calciumchlorid 77%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: Chlorcalcium

IN1385A-100G IN1385A-50G IN1385A-1KG
APOSIN1385A-100GEA 24.8 EUR
APOSIN1385A-100G APOSIN1385A-50G APOSIN1385A-1KG
Calciumchlorid 77%
Calciumchlorid
Formel: CaCl₂
Siedepunkt: 1670 °C
Schmelzpunkt: 772 °C
Dichte: 2,15 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00010903
CAS-Nummer: 10043-52-4
EINECS: 233-140-8

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR