Calciumnitrat Hydrat 99.99%

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

IN1390-25G IN1390-5G
APOSIN1390-25GEA 0 EUR
APOSIN1390-25G APOSIN1390-5G
Calciumnitrat Hydrat 99.99%
Calciumnitrat Hydrat
Formel: Ca(NO₃)₂·H₂O
Siedepunkt: 132 °C
Dichte: 1,82 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149604
CAS-Nummer: 35054-52-5
UN: 1454
ADR: 5.1,III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR