Cer in Mineralöl 99,9%, Späne

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

IN1399-25G
APOSIN1399-25GEA 864 EUR
APOSIN1399-25G
Cer in Mineralöl 99,9%, Späne
Cerium
Formel: Ce
Molecular Weight: 140,12 g/mol
Siedepunkt: 3468 °C
Schmelzpunkt: 795 °C
Dichte: 6,67 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00010924
CAS-Nummer: 7440-45-1
EINECS: 231-154-9
UN: 3078
ADR: 4.3,II

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR