Certrichlorid Hydrat 99,9%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
IN1414-250G
APOSIN1414-250GEA 0 EUR
APOSIN1414-250G
Certrichlorid Hydrat 99,9%
Certrichlorid Hydrat
Formel: CeCl₃·xH₂O
Schmelzpunkt: 848 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149633
CAS-Nummer: 19423-76-8
EINECS: 232-227-8