Certrichlorid, wasserfrei 99,9%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: Cer(III)chlorid

IN1417-50G
APOSIN1417-50GEA 261 EUR
APOSIN1417-50G
Certrichlorid, wasserfrei 99,9%
Certrichlorid
Formel: CeCl₃
Molecular Weight: 246,47 g/mol
Siedepunkt: 1727 °C
Schmelzpunkt: 848 °C
Dichte: 3,92 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00010929
CAS-Nummer: 7790-86-5
EINECS: 232-227-8

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR