Cäsiumcarbonat 99%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
IN1435-5G IN1435-50G
APOSIN1435-5GEA 92.8 EUR
APOSIN1435-5G APOSIN1435-50G
Cäsiumcarbonat 99%
Cesium carbonate
Formel: Cs₂CO₃
Molecular Weight: 325.82 g/mol
Schmelzpunkt: 610 °C (Zers.)
Dichte: 4.072 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00010957
CAS-Nummer: 534-17-8
EINECS: 208-591-9
Merck Index: 13,02020