Kaliumcarbonat, wasserfrei 99%
Lieferant: Apollo Scientific
IN14572A-100G
APOSIN14572A-100GEA
21.9
EUR
APOSIN14572A-100G
Kaliumcarbonat, wasserfrei 99%
Kaliumcarbonat
Formel:
K₂CO₃ Schmelzpunkt: 891 °C Dichte: 2,43 g/cm³ (25 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011382 CAS-Nummer: 584-08-7 |