Chromium(II) acetate hydrate
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
IN1462-25G
APOSIN1462-25GEA
290
EUR
APOSIN1462-25G
Chromium(II) acetate hydrate
Formel:
C₄H₆CrO₄·H₂O Dichte: 1,79 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: >110 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00150821 CAS-Nummer: 628-52-4 |