Kupfer(II)bromid, Reagenzqualität
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: Cupric bromide, Cuprous bromide
IN1540-100G
APOSIN1540-100GEA 31.9 EUR
APOSIN1540-100G
Kupfer(II)bromid, Reagenzqualität
Kupfer(II)bromid
Formel: Br₂Cu
Molecular Weight: 223,35 g/mol
Siedepunkt: 900 °C
Schmelzpunkt: 498 °C
Dichte: 4,71 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00010970
CAS-Nummer: 7789-45-9
EINECS: 232-167-2
UN: 3260
ADR: 8,III