Copper(II) dimethyldithiocarbamate 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Copperdimethyldithiocarbamate, Dimethyldithiocarbamic Acid Copper(II) Salt
IN1549-25G
APOSIN1549-25GEA 212 EUR
APOSIN1549-25G
Copper(II) dimethyldithiocarbamate 98%
Copper(II) dimethyldithiocarbamate
Formel: C₃H₇NS₂
Molecular Weight: 303,96 g/mol
Schmelzpunkt: 260 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00050845
CAS-Nummer: 137-29-1
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III