Kupfer(II)oxid 99,9%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
IN1576-500G
APOSIN1576-500GEA 0 EUR
APOSIN1576-500G
Kupfer(II)oxid 99,9%
Kupfer(II)oxid
Formel: CuO
Schmelzpunkt: 1362 °C
Dichte: 6,315 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00010979
CAS-Nummer: 1317-38-0
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III