Dysprosiumtrichlorid Hexahydrat 99,9%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
IN1639-100G
IN1639-25G
IN1639-250G
APOSIN1639-100GEA
0
EUR
APOSIN1639-100G
APOSIN1639-25G
APOSIN1639-250G
Dysprosiumtrichlorid Hexahydrat 99,9%
Dysprosiumtrichlorid Hexahydrat
Formel:
Cl₃Dy·6H₂O Schmelzpunkt: 718 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00010984 CAS-Nummer: 15059-52-6 |