Dysprosiumnitrid 99%
Lieferant: Apollo Scientific
IN1654-1G
APOSIN1654-1GEA
79.9
EUR
APOSIN1654-1G
Dysprosiumnitrid 99%
Dysprosium nitride
Formel:
DyN Lagertemperatur: Raumtemperatur |
CAS-Nummer:
12019-88-4 |