Erbiumtrichlorid Hexahydrat 99.99%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
IN1696-100G
IN1696-25G
APOSIN1696-100GEA
270
EUR
APOSIN1696-100G
APOSIN1696-25G
Erbiumtrichlorid Hexahydrat 99.99%
Erbiumtrichlorid Hexahydrat
Formel:
Cl₃Er·6H₂O Molecular Weight: 381.71 g/mol Schmelzpunkt: 774 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00149693 CAS-Nummer: 10025-75-9 |