Erbium(III) phosphate 99%
Lieferant: Apollo Scientific
IN1735-1G
APOSIN1735-1GEA
50.9
EUR
APOSIN1735-1G
Erbium(III) phosphate 99%
Erbium(III) phosphate
Formel:
ErPO₄ Molecular Weight: 262,23 g/mol Schmelzpunkt: 120 °C (Zersetzung) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00215989 CAS-Nummer: 14298-38-5 |