Europiumtrinitrat Hydrat 99.99%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
IN1780-25G IN1780-5G IN1780-100G
APOSIN1780-25GEA 0 EUR
APOSIN1780-25G APOSIN1780-5G APOSIN1780-100G
Europiumtrinitrat Hydrat 99.99%
Europiumtrinitrat Hydrat
Formel: EuN₃O₉·xH₂O
Schmelzpunkt: 85 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149697
CAS-Nummer: 100587-95-9
UN: 1477
ADR: 5.1,III