Europiumtrinitrat Hydrat 99.999%

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

IN1783-25G IN1783-5G IN1783-100G
APOSIN1783-25GEA 0 EUR
APOSIN1783-25G APOSIN1783-5G APOSIN1783-100G
Europiumtrinitrat Hydrat 99.999%
Europiumtrinitrat Hydrat
Formel: EuN₃O₉·xH₂O
Schmelzpunkt: 85 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149697
CAS-Nummer: 100587-95-9
UN: 1477
ADR: 5.1,III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR