Gadolinium ≥99,99%
Lieferant: Apollo Scientific
|
|
IN1801-1KG
APOSIN1801-1KGEA
6440
EUR
APOSIN1801-1KG
Gadolinium ≥99,99%
Gadolinium
Formel:
Gd Molecular Weight: 157,25 g/mol Siedepunkt: 3233 °C Schmelzpunkt: 1312 °C |
MDL:
MFCD00011022 CAS-Nummer: 7440-54-2 |