Gadolinium(III)chlorid Hexahydrat 99,9%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
IN1822-100G
IN1822-5G
APOSIN1822-100GEA
0
EUR
APOSIN1822-100G
APOSIN1822-5G
Gadolinium(III)chlorid Hexahydrat 99,9%
Gadolinium(III)chlorid Hexahydrat
Formel:
Cl₃Gd·6H₂O Dichte: 2,424 g/cm³ (25 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00149732 CAS-Nummer: 13450-84-5 EINECS: 233-386-6 |