Gadolinium(III)-2,4-pentanedionate hydrate 99,9%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
IN1840-5G
APOSIN1840-5GEA 125 EUR
APOSIN1840-5G
Gadolinium(III)-2,4-pentanedionate hydrate 99,9%
Gadolinium(III)-2,4-pentanedionate hydrate
Formel: C₁₅H₂₁GdO₆·xH₂O
Molecular Weight: 454,58 g/mol (anhy)
Schmelzpunkt: 143 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00013493
CAS-Nummer: 64438-54-6